SAB5702561
Anti-BHMT Antibody, clone 7O7D7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BHMT1, HEL-S-61p
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7O7D7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.56 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500 - 1:700
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
CGFEPYHIRAIAEELAPERGFLPPASEKHGSWGSGLDMHTKPWVRARARKEYWENLRIASGRPYNPSMSKPDGWGVTKGTAELMQQKEATTEQQLKELFEKQKFKSQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BHMT(635)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1