SAB5702528
Anti-Cyclophilin 40 Antibody, clone 4O7P5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CYP-40, CYPD
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4O7P5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
41 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.673 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
IALSCVLNIGACKLKMSNWQGAIDSCLEALELDPSNTKALYRRAQGWQGLKEYDQALADLKKAQGIAPEDKAIQAELLKVKQKIKAQKDKEKAVYAKMFA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPID(5481)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1