SAB5702516
Anti-IL17RA Antibody, clone 6Q2U9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CANDF5, CD217, CDw217, IL-17RA, IL17R, IMD51, hIL-17R
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6Q2U9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
120 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
0.226 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GCSRPAMVLTDPHTPYEEEQRQSVQSDQGYISRSSPQPPEGLTEMEEEEEEEQDPGKPALPLSPEDLESLRSLQRQLLFRQLQKNSGWDTMGSESEGPSA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL17RA(23765)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)