SAB5702515
Anti-βII-Tubulin/β2-Tubulin Antibody, clone 1R3R9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CDCBM5, TUBB, TUBB2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1R3R9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.5 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
PNNVKTAVCDIPPRGLKMSATFIGNSTAIQELFKRISEQFTAMFRRKAFLHWYTGEGMDEMEFTEAESNMNDLVSEYQQYQDATADEQGEFEEEEGEDEA
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)