SAB5702511
Anti-Troponin I2 (TNNI2) Antibody, clone 2H7S10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AMCD2B, DA2B, FSSV, fsTnI
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2H7S10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
21 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
0.677 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
EVRVQKTSKELEDMNQKLFDLRGKFKRPPLRRVRMSADAMLKALLGSKHKVCMDLRANLKQVKKEDTEKERDLRDVGDWRKNIEEKSGMEGRKKMFESES
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNNI2(7136)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)