SAB5702480
Anti-Citrate synthetase Antibody, clone 4Z10Z8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CS
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4Z10Z8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.20 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
HLPNDPMFKLVAQLYKIVPNVLLEQGKAKNPWPNVDAHSGVLLQYYGMTEMNYYTVLFGVSRALGVLAQLIWSRALGFPLERPKSMSTEGLMKFVDSKSG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CS(1431)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1