SAB5702466
Anti-Prolactin Receptor Antibody, clone 9B10J3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HPRL, MFAB, hPRLrI
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9B10J3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
90 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.55 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MKENVASATVFTLLLFLNTCLLNGQLPPGKPEIFKCRSPNKETFTCWWRPGTDGGLPTNYSLTYHREGETLMHECPDYITGGPNSCHFGKQYTSMWRTYI
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRLR(5618)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)