SAB5702460
Anti-MBD2 Antibody, clone 4D4D5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DMTase, NY-CO-41
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4D4D5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
46 kDa
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
2.18 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GGSGLGGDGGGCGGGGSGGGGAPRREPVPFPSGSAGPGPRGPRATESGKRMDCPALPPGWKKEEVIRKSGLSAGKSDVYYFSPSGKKFRSKPQLARYLGNT
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MBD2(8932)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)