SAB5702457
Anti-Calcineurin A Antibody, clone 5I6H8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CALN, CALNA, CALNA1, CCN1, CNA1, PPP2B
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5I6H8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
59 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.95 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TLKGLTPTGMLPSGVLSGGKQTLQSATVEAIEADEAIKGFSPQHKITSFEEAKGLDRINERMPPRRDAMPSDANLNSINKALTSETNGTDSNGSNSSNIQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP3CA(5530)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5702457-100UL | 4065270696038 |