SAB5702442
Anti-COX1/PTGS1 Antibody, clone 8L4X10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
COX1, COX3, PCOX1, PES-1, PGG/HS, PGHS-1, PGHS1, PHS1, PTGHS
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8L4X10, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.33 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GLDRYQCDCTRTGYSGPNCTIPGLWTWLRNSLRPSPSFTHFLLTHGRWFWEFVNATFIREMLMRLVLTVRSNLIPSPPTYNSAHDYISWESFSNVSYYTRI
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTGS1(5742)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)