SAB5702415
Anti-Kaiso/ZBTB33 Antibody, clone 10O4V2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ZNF-kaiso, ZNF348
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10O4V2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
74 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.04 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
HSQDPSGDSKLYRLHPCRSLQIRQYAYLSDRSSTIPAMKDDGIGYKVDTGKEPPVGTTTSTQNKPMTWEDIFIQQENDSIFKQNVTDGSTEFEFIIPESY
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZBTB33(10009)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1