SAB5702411
Anti-HDAC6 Antibody, clone 9V1W2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CPBHM, HD6, JM21, PPP1R90
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9V1W2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
160 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.15 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MTSTGQDSTTTRQRRSRQNPQSPPQDSSVTSKRNIKKGAVPRSIPNLAEVKKKGKMKKLGQAMEEDLIVGLQGMDLNLEAEALAGTGLVLDEQLNEFHCL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC6(10013)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1