SAB5702408
Anti-IL13RA1 Antibody, clone 5A3W5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD213A1, CT19, IL-13Ra, NR4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5A3W5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
49 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MEWPARLCGLWALLLCAGGGGGGGGAAPTETQPPVTNLSVSVENLCTVIWTWNPPEGASSNCSLWYFSHFGDKQDKKIAPETRRSIEVPLNERICLQVGS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL13RA1(3597)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)