SAB5702401
Anti-ATG16L1 Antibody, clone 5N2N9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
APG16L, ATG16A, ATG16L, IBD10, WDR30
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5N2N9, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RAADFPRWKRHISEQLRRRDRLQRQAFEEIILQYNKLLEKSDLHSVLAQKLQAEKHDVPNRHEISPGHDGTWNDNQLQEMAQLRIKHQEELTELHKKRGE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATG16L1(55054)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)