SAB5702380
Anti-Desmoglein 2 Antibody, clone 8O0R6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CDHF5, HDGC
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8O0R6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
150 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.33 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
PLEGTQHLQDVPYVMVRERESFLAPSSGVQPTLAMPNIAVGQNVTVTERVLAPASTLQSSYQIPTENSMTARNTTVSGAGVPGPLPDFGLEESGHSNSTITTSSTRVTKHSTVQHSYS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DSG2(1829)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1