SAB5702363
Anti-DDAH2 Antibody, clone 5M4Y4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DDAH, DDAHII, G6a, HEL-S-277, NG30
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5M4Y4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
30 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.05 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MGTPGEGLGRCSHALIRGVPESLASGEGAGAGLPALDLAKAQREHGVLGGKLRQRLGLQLLELPPEESLPLGPLLGDTAVIQGDTALITRPWSPARRPEV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DDAH2(23564)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1