SAB5702332
Anti-E2F2 Antibody, clone 1H7D6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
E2F-2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1H7D6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
CPEEVQEPDSPSEEPLPSTSTLCPSPDSAQPSSSTDPSIMEPTASSVPAPAPTPQQAPPPPSLVPLEATDSLLELPHPLLQQTEDQFLSPTLA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... E2F2(1870)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1