SAB5702328
Anti-TNNC1 Antibody, clone 8Z4V9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CMD1Z, CMH13, TN-C, TNC, TNNC
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8Z4V9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
18 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat
Konzentration
0.33 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MDDIYKAAVEQLTEEQKNEFKAAFDIFVLGAEDGCISTKELGKVMRMLGQNPTPEELQEMIDEVDEDGSGTVDFDEFLVMMVRCMKDDSKGKSEEELSDL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNNC1(7134)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1