SAB5702320
Anti-MEKK3 Antibody, clone 9N3Y9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MAPKKK3, MEKK3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9N3Y9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
78 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1.05 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MDEQEALNSIMNDLVALQMNRRHRMPGYETMKNKDTGHSNRQSDVRIKFEHNGERRIIAFSRPVKYEDVEHKVTTVFGQPLDLHYMNNELSILLKNQDDL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP3K3(4215)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)