SAB5702293
Anti-AHCY Antibody, clone 4E9H10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AHCY, SAHH, adoHcyase, adenosylhomocysteinase
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4E9H10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.33 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GHFDVEIDVKWLNENAVEKVNIKPQVDRYRLKNGRRIILLAEGRLVNLGCAMGHPSFVMSNSFTNQVMAQIELWTHPDKYPVGVHFLPKKLDEAVAEAHLG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AHCY(191)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1