SAB5702195
Anti-eIF2C3 Antibody, clone 8E0O6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
EIF2C3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8E0O6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
97 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.88 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RTERVGRSGNIPAGTTVDTDITHPYEFDFYLCSHAGIQGTSRPSHYHVLWDDNCFTADELQLLTYQLCHTYVRCTRSVSIPAPAYYAHLVAFRARYHLVDKEHDSAEGSHVSGQSNGRDPQALAKAVQIHQDTLRTMYFA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AGO3(192669)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)