SAB5702192
Anti-Y14/RBM8A Antibody, clone 5K5E6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BOV-1A, BOV-1B, BOV-1C, C1DELq21.1, DEL1q21.1, MDS014, RBM8, RBM8B, TAR, Y14, ZNRP, ZRNP1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5K5E6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
20 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.12 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MADVLDLHEAGGEDFAMDEDGDESIHKLKEKAKKRKGRGFGSEEGSRARMREDYDSVEQDGDEPGPQRSVEGWILFVTGVHEEATEEDIHDKFAEYGEIK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RBM8A(9939)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)