SAB5702166
[KO Validated]Anti-ATG7 Antibody, clone 3X1W4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ATG7,APG7-LIKE,APG7L,GSA7,Apg7/Atg7
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3X1W4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
77 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAAATGDPGLSKLQFAPFSSALDVGFWHELTQKKLNEYRLDEAPKDIKGYYYNGDSAGLPARLTLEFSAFDMSAPTPARCCPAIGTLYNTNTLESFKTAD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATG7(10533)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)