SAB5702143
Anti-FADD Antibody, clone 5L2O10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GIG3,MORT1,FADD,FADD
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5L2O10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
28 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.3mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LTELKFLCLGRVGKRKLERVQSGLDLFSMLLEQNDLEPGHTELLRELLASLRRHDLLRRVDDFEAGAAAGAAPGEEDLCAAFNVICDNVGKDWRRLARQLKVSDTKIDSIEDRYPRNLTERVRESLRIWKN
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FADD(8772)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)