SAB5702111
Anti-TSC2 Antibody, clone 7X2C6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
LAM,PPP1R160,TSC4,TSC2,Tuberin,tuberin
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7X2C6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
200 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.52 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
AKIVSDRNLPFVARQMALHANMASQVHHSRSNPTDIYPSKWIARLRHIKRLRQRICEEAAYSNPSLPLVHPPSHSKAPAQTPAEPTPGYEVGQRKRLISSVEDFTEFV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TSC2(7249)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1