SAB5702087
Anti-Kinesin light chain 1 (KLC1) Antibody, clone 5C3P5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
KLC1, KLC, KNS2, KNS2A, kinesin light chain 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5C3P5, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.67 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GGWYKACKVDSPTVTTTLKNLGALYRRQGKFEAAETLEEAAMRSRKQGLDNVHKQRVAEVLNDPENMEKRRSRESLNVDVVKYESGPDGGEEVSMSVEWNG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KLC1(3831)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)