SAB5702080
Anti-SUPT5H/SPT5 Antibody, clone 9V9G7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
SUPT5H, SPT5, SPT5H, Tat-CT1, transcription elongation factor SPT5
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9V9G7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
150 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.33 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
PHYGSQTPLHDGSRTPAQSGAWDPNNPNTPSRAEEEYEYAFDDEPTPSPQAYGGTPNPQTPGYPDPSSPQVNPQYNPQTPGTPAMYNTDQFSPYAAPSPQG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUPT5H(6829)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)