Merck
SAB5701239
Sigma-Aldrich
Anti-NLK antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Klon:
monoclonal
application:
IHC
WB
Speziesreaktivität:
rat, human, mouse
Methode(n):
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NLK(51701)
Immunogen
Recombinant protein of human NLK.
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)