Merck
SAB5700556
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
AURKA, AURKB, AURKC
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
2.62 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr288/pThr232/pThr198)
Angaben zum Gen
human ... AURKA(6790)
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T288/T232/T198 of human AURKA/AURKB/AURKC.
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)