SAB5600231
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys79) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM156, purified immunoglobulin
Synonym(e):
H3K79ac, Histone H3 (acetyl K79)
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM156, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
vertebrates
Methode(n)
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 1-5 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
multiplexing: 0.05-0.2 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys79)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)