SAB5201836
Monoclonal Anti-ENaC alpha-FITC antibody produced in mouse
clone 14E10
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
14E10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
85kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Scnn1a(25122)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)