SAB5201763
Monoclonal Anti-Tcp1 Alpha - Biotin antibody produced in rat
clone 91a, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-AI528772, Anti-Ccta, Anti-Tric, Anti-p63
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
91a, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 60 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rabbit, Drosophila melanogaster, rat, guinea pig, human, monkey, dog, pig, Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabditis elegans, hamster, bovine
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Tcp1(21454)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)