SAB5201102
Monoclonal Anti-Glua1/Glur1 - Rpe antibody produced in mouse
clone S355-1, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-AMPA 1, Anti-GLUH 1, Anti-GluR K1, Anti-Glutamate receptor ionotropic AMPA 1, Anti-HBGR1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S355-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 100 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Gria1(50592)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable