SAB4702010
Monoclonal Anti-Albumin Biotin produced in mouse
Synonym(e):
HSA, SA
About This Item
Konjugat
biotin conjugate
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AL-01, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/ml
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALB(213)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable