SAB4701098
Monoclonal Anti-CD3-APC antibody produced in mouse
clone APA1/1
Synonym(e):
CD3 epsilon chain, CD3epsilon, IMD18, T3E
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
APA1/1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
0.1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Hinterlegungsnummer
BC049847
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD3E(916)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)