SAB4700912
Monoclonal Anti-Perforin antibody produced in mouse
clone dG9
Synonym(e):
HPLH2, P1, PFP, PRF1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
dG9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, bovine
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 6 μg/mL
Hinterlegungsnummer
NM_005041
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRF1(5551)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)