SAB4700808
Monoclonal Anti-CD49d antibody produced in mouse
clone 9F10
Synonym(e):
ITGA4, Integrin alpha-4, VLA-4 alpha, VLA4 alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9F10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
cat, dog, sheep, human, horse, bovine, nonhuman primates
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 6 μg/mL
Hinterlegungsnummer
NM_000885
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA4(3676)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700808-100UG |