SAB4504671
Anti-phospho-DDR1 (pTyr513) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CAK, Anti-CD167, Anti-DDR, Anti-EDDR1, Anti-HGK2, Anti-MCK10, Anti-NEP, Anti-NTRK4, Anti-PTK3, Anti-RTK6, Anti-TRKE
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 101 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr513)
Angaben zum Gen
human ... DDR1(780)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 479-528
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)