SAB4502543
Anti-α-Actin-1 (ACTA1) antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
ACTA, ACTA1, ACTS, Actin α skeletal muscle
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-ACTIN-α-1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 42 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTA1(58)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 1-50
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)