SAB4501883
Anti-MAP3K9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
M3K9, PRKE1, mixed-lineage protein kinase 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 121 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP3K9(4293)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 561-610
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable