Merck
SAB4301619
Sigma-Aldrich
Anti-ERVW-1
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ENV, ENVW, ERVWE1, HERV7Q, HERVW
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IHC
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
immunohistochemistry: 1:25-1:100
citations:
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Hinterlegungsnummer
NP_055405
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERVW-1(30816)
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human endogenous retrovirus group W, member 1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)