Merck
SAB4301585
Sigma-Aldrich
Anti-RASA4
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CAPRI, GAPL
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IHC
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
immunohistochemistry: 1:10-1:50
citations:
1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
Hinterlegungsnummer
BC113663
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RASA4(10156)
Immunogen
Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of human RAS p21 protein activator 4
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Junying Chen et al.
Bioengineered, 12(2), 10723-10733 (2021-11-10)
RAS p21 protein activator 4 (RASA4) has been recognized as a Ca2+-promoted Ras-MAPK pathway suppressor that inhibits tumor growth. However, the role of RASA4 in cervical squamous cell carcinoma (CESC) remains unclear. The mRNA levels of RASA4 were analyzed using