SAB4301382
Anti-phospho-MAPK1/3 (pTyr205/222) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ERK, ERK2, ERT1, MAPK 1, MAPK2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
44 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_002736.3.
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr205/pTyr222)
Angaben zum Gen
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
mouse ... MAPK1(26413) , MAPK3(26417)
rat ... MAPK1(116590) , MAPK3(50689)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable