SAB4301117
Anti-PIF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ATP-dependent DNA helicase PIF1, C15orf20, PIF
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
70 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_001273425.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIF1(80119)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable