SAB4300230
Anti-phospho-EIF2AK2 (pThr451) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-EIF2AK1 antibody produced in rabbit, Anti-MGC126524 antibody produced in rabbit, Anti-PKR antibody produced in rabbit, Anti-PRKR antibody produced in rabbit, Anti-eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~74 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(K-G-TP-L-R)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr451)
Angaben zum Gen
human ... EIF2AK2(5610)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable