SAB4300168
Anti-phospho-SYT1 (pSer309) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-DKFZp781D2042 antibody produced in rabbit, Anti-P65 antibody produced in rabbit, Anti-SVP65 antibody produced in rabbit, Anti-SYT antibody produced in rabbit, Anti-synaptotagmin I antibody produced in rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~46 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(G-L-SP-D-P)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer309)
Angaben zum Gen
human ... SYT1(6857)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)