SAB4300058
Anti-phospho-ERBB2 (pTyr1221/pTyr1222) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CD340 antibody produced in rabbit, Anti-HER-2 antibody produced in rabbit, Anti-HER-2/neu antibody produced in rabbit, Anti-HER2 antibody produced in rabbit, Anti-v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro / glioblastoma derived oncogene homolog (avian) antibody produced in rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~185 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(N-L-YP-YP-W)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr1221/pTyr1222)
Angaben zum Gen
human ... ERBB2(2064)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4300058-100UG | 4061832701868 |