Wichtige Dokumente
SAB4200732
Anti-β-Tubulin I antibody, Mouse monoclonal
clone SAP.4G5, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-TUBB
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SAP.4G5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~55 kDa
Speziesreaktivität
bovine, gerbil, Xenopus, human, canine, mouse, hamster, chicken, rat, monkey
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.06-0.12 μg/mL using HeLa cell extract
immunofluorescence: 1-2.5 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 1-2 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human fallopian tube or testis sections.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBB(203068)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)