Wichtige Dokumente
SAB4200708
Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen antibody, Mouse monoclonal
clone PC 10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-ATLD2, Anti-Cyclin, Anti-PCNA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PC 10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36 kDa
Speziesreaktivität
monkey, rat, insect, mouse, yeast, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human foreskin fibroblast HS-68 cell line extract
immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Tonsil sections.
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCNA(5111)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable