Wichtige Dokumente
SAB4200580
Anti-Msi-1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
AntiMSI1, AntiMSI1H, AntiMUSASHI 1, Antim-Msi-1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~39 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using Lysates of HEK-293T cells overexpressing human Msi-1.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells overexpressing human Msi-1.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MSI1(4440)
rat ... Msi1(259272)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)